Kluczowe dokumenty
Z380288
Jars Nalgene® style 2117
capacity 60 mL
Synonim(y):
słoiki laboratoryjne, słoiki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (53)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 4
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2117-0060
średnica butelki × wys.
48 mm × 45 mm
pojemność
60 mL
Opis ogólny
Przezroczysty, o dobrej odporności chemicznej.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)