BR62315
BRAND® jar with snap-on PE-LD lid
polystyrene, capacity 25 mL
Synonim(y):
Jars
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
conical
polystyrene
producent / nazwa handlowa
BRAND 62315
pojemność
25 mL
śr. × wys.
47 mm × 32 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Słoik 1191 z zatrzaskową pokrywką PE-LD został zaprojektowany z myślą o wygodnym przechowywaniu i łatwym dostępie do różnych materiałów w środowiskach laboratoryjnych i przemysłowych. Dzięki stożkowemu kształtowi słoik ten optymalizuje przestrzeń, umożliwiając jednocześnie wydajne przenoszenie i nalewanie. Zatrzaskowa pokrywka wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) zapewnia bezpieczne zamknięcie, chroniąc zawartość przed zanieczyszczeniem i parowaniem. Ten wszechstronny słoik jest idealny do przechowywania proszków, płynów i próbek, dzięki czemu jest niezbędnym dodatkiem do każdego miejsca pracy, w którym wymagane są niezawodne i praktyczne rozwiązania do przechowywania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR62315-1000EA | 4061831857603 |