Kluczowe dokumenty
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Synonim(y):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (120)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 4
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2117-1000
średnica butelki × wys.
112 mm × 151 mm
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Transparent, with good chemical resistance.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)