Kluczowe dokumenty
Z353744
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge bottles, wide-mouth with sealing caps Style 3141
nominal capacity 500 mL
Synonim(y):
szczelna butelka do wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
flat bottom bottle
polypropylene copolymer (with sealing closure)
round bottle
translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (63)
Właściwości
RCF 13,700 × g
with cap
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 3141-0500
Parametry
13700 × g max. RCF
średnica butelki &razy; dł.
69.5 mm × 159.3 mm
pojemność nominalna
500 mL
Opis ogólny
  • Butelki do wirówek738 są wykonane z wytrzymałego kopolimeru polipropylenu (PPCO).
  • Przeznaczone do wirowania z niską lub umiarkowaną prędkością, próbek biologicznych i chemicznych o dużej objętości.
  • Idealne do zastosowań w hodowli komórkowej i biochemii białek, w tym do wytrącania siarczanu amonu.
  • Szczelne zamknięcie zapewnia ochronę próbki.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymały kopolimer polipropylenu (PPCO).
  • Przeznaczone do wirowania z niską lub umiarkowaną prędkością, próbek biologicznych i chemicznych o dużej objętości.
  • Idealne do zastosowań w hodowli komórkowej i biochemii białek, w tym do wytrącania siarczanu amonu.
  • Szczelne zamknięcie zapewnia ochronę próbki.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)