CLS431123
Corning® large volume centrifuge tube
500 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile, 36/cs
Synonim(y):
Probówki wirówkowe o pojemności 500 ml, polipropylenowe probówki wirówkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
sterylność
sterile (non-pyrogenic)
Właściwości
RCF 6000 × g
disposable
graduations 25 ‑ 500 mL
opakowanie
case of 36
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 431123
Parametry
6000 × g max. RCF
pojemność
500 mL
śr. zewn. probówki
3.76 in.
kolor
natural
dopasowywanie
cap (Plug Seal)
przydatność
suitable for (applications requiring large volume centrifugation)
Opis ogólny
- Support cushions (Catalog No. CLS431124 for 500 mL centrifuge tubes) must be used with this product unless the centrifuge rotor has appropriate V-bottom cushions
- High Density Polyethylene plug seal caps
- Maximum RCF of 6,000 x g
- Tubes are sterile and certified nonpyrogenic
Support cushions must be used with this product unless the centrifuge rotor has V-bottom holders.
Informacje prawne
polecane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)