Kluczowe dokumenty
Z380296
Jars Nalgene® style 2117
capacity 125 mL
Synonim(y):
słoiki laboratoryjne, słoiki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (70)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 4
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2117-0125
średnica butelki × wys.
64 mm × 74 mm
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Przezroczysty, o dobrej odporności chemicznej.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)