Kluczowe dokumenty
Z377341
Nalgene® bottles, style 2110
capacity 250 mL
Synonim(y):
butelka nalgene, butelki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (43)
opis
Autoclavable
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2110-0008
średnica butelki × wys.
61 mm × 116 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Kwadratowe butelki738 z szerokim otworem wykonane są z kopolimerów polipropylenu.
  • Idealne do przechowywania i transportu różnych próbek.
  • Kwadratowa konstrukcja jest wygodna do etykietowania.
  • Wysokiej jakości materiały laboratoryjne o niskiej wymywalności i ekstrahowalności.
  • Polipropylenowe zamknięcia bez wkładki zapewniają ochronę próbki.
  • Możliwość autoklawowania.
Kwadratowe butelki z szeroką szyjką. Szczelność.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)