Key Documents
BR122570
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 122570
pojemność
5000 mL
śr. × wys.
186 mm × 338 mm
Opis ogólny
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)