Kluczowe dokumenty
BR122548
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 250 mL
Synonim(y):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 122548
pojemność
250 mL
śr. × wys.
70 mm × 144 mm
Opis ogólny
Gwintowane zgodnie z normą DIN ISO 4796. Podstawa z kolcami zapewnia stabilność i odporność na ścieranie. Z podziałką i obszarem do oznaczania. Zakrętka i pierścień nalewowy z PP. Autoklawowalny (121 °C).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)