Z153893
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 500 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, laboratorium butelek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Właściwości
autoclavable
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 805 44
Parametry
max. pressure (Not for use under pressure)
pojemność
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 176 mm
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Please note: Cap not included.
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)