Z674265
Duran® GLS 80 caps and accessories
GL 80 blue PP quick release cap
Synonim(y):
1112716
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1112716
Opis ogólny
Umożliwia otwieranie i zamykanie butelki 1295 9819 za pomocą zaledwie trzech czwartych obrotu. Dostępny jest również pasujący pierścień do nalewania z PP, umożliwiający czyste użytkowanie bez kapania.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)