Z674273
Duran® GLS 80 caps and accessories
GL 80 blue pouring ring
Synonim(y):
1160166
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1160166
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Umożliwia otwieranie i zamykanie butelki 1295 9819 za pomocą zaledwie trzech czwartych obrotu. Dostępny jest również pasujący pierścień do nalewania z PP, umożliwiający czyste użytkowanie bez kapania.
Cechy i korzyści
- Potrójny gwint umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą zaledwie trzech czwartych obrotu
- Zakrętka oferuje zintegrowaną uszczelkę wargową bez wkładki
- Pierścień do nalewania umożliwia nalewanie bez kapania i czystą, bezpieczną pracę
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z674273-10EA | 4061832800820 |