Z674311
Duran® GLS 80 caps and accessories
Insert for GL 18 screw cap, I.D. 3.2 mm
Synonim(y):
1160169
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1160169
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczny modułowy system nasadek przyłączeniowych do transferu cieczy lub gazu 80. Można podłączyć rurki o pięciu różnych średnicach (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm i 12,0 mm). Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe przy użyciu filtra membranowego strzykawki. Nieużywane porty można zamknąć za pomocą zamykanej górnej nasadki GL 18 PBT.
Cechy i korzyści
- Wykonane z PP, PTFE, EPDM
- Elastyczny system modułowy umożliwia indywidualne łączenie różnych komponentów w zależności od wymagań i zastosowania.
- Pięć różnych średnic rurek (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm i 12,0 mm) może być używanych poprzez wymianę wkładek.
- Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra strzykawkowego
- Nieużywane porty można zamknąć za pomocą zaślepki GL 18
- W pełni kompatybilny ze wszystkimi gwintami GLS 80, a zatem bardzo wszechstronny
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z674311-1EA | 4061832800882 |