Kluczowe dokumenty
Z674540
Duran® GLS 80 caps and accessories
Insert for GL 18 screw cap, I.D. 12.0 mm
Synonim(y):
1160173
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1160173
Opis ogólny
Elastyczny modułowy system nasadek przyłączeniowych do transferu cieczy lub gazu 80. Można podłączyć rurki o pięciu różnych średnicach (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm i 12,0 mm). Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe przy użyciu filtra membranowego strzykawki. Nieużywane porty można zamknąć za pomocą zamykanej górnej nasadki GL 18 PBT.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)