Kluczowe dokumenty
DWK291189105
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 80 cap, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
291189105
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 291189105
wielkość porów
0.2 μm pore size
dopasowywanie
GL 80 cap
Opis ogólny
Membrana odpowietrzająca poprawia bezpieczeństwo autoklawowania i przechowywania sterylnych płynów w butelkach GL32 i erlenmeyerach. Membrana o grubości 0,2 um umożliwia wyrównanie ciśnienia i szczelne zamknięcie. Zapobiega to przedostawaniu się cieczy lub ciał stałych, a zawartość butelki pozostaje sterylna.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)