Z153923
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, blue polypropylene (with lip seal)
Synonim(y):
zakrętki do butelek, zakrętki do butelek szklanych
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
blue polypropylene (with lip seal)
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Parametry
-40-140 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Klasyczna butelka laboratoryjna z gwintowaną zakrętką GL jest wyposażona w wypróbowany i przetestowany system uszczelniania korka zapewniający szczelne zamknięcie. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym z pasującymi pierścieniami do nalewania. Rozróżnianie typów mediów jest uproszczone, a wymiana zakrętek i ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego są znacznie zmniejszone.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)