Z232106
Duran® graduated laboratory bottles, without caps
capacity 1,000 mL, clear glass bottle
Synonim(y):
218015406
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 801 54
pojemność
1,000 mL
śr. × wys.
101 mm × 225 mm
Opis ogólny
Optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
- Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego DURAN™ 3.3. DURAN™ jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, Typ I, Klasa A.
- Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
- Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
- Nadaje się do długotrwałego przechowywania
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- The Duran® graduated laboratory bottles are made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
- These bottles are reusable and autoclavable at 121 or 134 °C.
- The optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
- The bottles provide an easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content.
- They are suitable for long-term storage.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232106-10EA | 4061832792187 |
Z232106-1EA | 4061832792194 |