Kluczowe dokumenty
Z153966
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, red melamine resin
Synonim(y):
ETFE, GL45, Pierścień zalewowy DURAN, pierścień do nalewania, wysoka temperatura
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
red melamine resin
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Parametry
-100-180 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czerwony korek GL z politereftalanu butylenu (PBT) i pierścienie wlewowe z ETFE zapewniają większą odporność termiczną i chemiczną niż równoważne elementy z polipropylenu. Zakrętka posiada wkładkę z PTFE zapewniającą skuteczne uszczelnienie. Pierścień wlewowy z ETFE zapewnia nalewanie bez kapania.
Cechy i korzyści
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z153966-10EA4061832798134