Kluczowe dokumenty
Z680575
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
PTFE, neck thread GL 80
Synonim(y):
pierścień do nalewania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Materiał użyty do produkcji zamknięcia GLS 80 to specjalny związek na bazie poliarylosulfonu. W rezultacie właściwości chemiczne, termiczne i mechaniczne materiału są lepsze niż w przypadku polipropylenu. Dzięki skróconemu potrójnemu gwintowi butelkę 1295 9819 można otworzyć lub zamknąć za pomocą zaledwie trzech czwartych obrotu. Uszczelka, która jest obustronnie pokryta PTFE, zapewnia szczelne zamknięcie butelki (wkładka nakrętki: silikon utwardzany platyną). Dostępny jest również pasujący pierścień do nalewania z PTFE, umożliwiający czyste użytkowanie bez kapania.
Cechy i korzyści
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z680575-5EA4061832801384