Z758833
Bollé Cobra wrap-around safety spectacles
CE compliant
Synonim(y):
okulary ochronne
About This Item
Kod UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bollé COBPSI
dostępność
not available in USA
Opis ogólny
Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 166/170/172 1B CE
Wielofunkcyjne gogle ochronne z panoramicznym polem widzenia. Cobra oferuje panoramiczne pole widzenia 180° i doskonałą jakość optyczną. Możliwość wymiany zauszników z regulowanym paskiem i opcją pianki sprawia, że Cobra jest niezwykle wszechstronnym modelem.
Zestawy Cobra ułatwiające opcjonalną konwersję paska są dostępne osobno jako: Z758868 lub Z758876.
Zestawy Cobra ułatwiające opcjonalną konwersję paska są dostępne osobno jako: Z758868 lub Z758876.
- Górna ochrona
- Wymienna komfortowa pianka
- Powłoki antyzadrapaniowe, przeciwmgielne i antystatyczne
- Antypoślizgowy mostek
- Regulowany pasek
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z758833-1EA | 4061833345337 |