Kluczowe dokumenty
Z153931
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, blue polypropylene
Synonim(y):
pierścień do nalewania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
blue polypropylene
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Parametry
-40-140 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 45 neck thread
Opis ogólny
Klasyczna butelka laboratoryjna z gwintowaną zakrętką GL jest wyposażona w wypróbowany i przetestowany system uszczelniania korka zapewniający szczelne zamknięcie. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym z pasującymi pierścieniami do nalewania. Rozróżnianie typów mediów jest uproszczone, a wymiana zakrętek i ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego są znacznie zmniejszone.
Cechy i korzyści
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)