Kluczowe dokumenty
SLW4536/45D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 45 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4536/45D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
red ETFE
producent / nazwa handlowa
4536/45D
SciLabware
dopasowywanie
thread fits 45 mm
Opis ogólny
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)