Kluczowe dokumenty
SLW4516/45D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 45 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4516/45D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
clear
polypropylene
producent / nazwa handlowa
4516/45D
SciLabware
dopasowywanie
45 mm
Opis ogólny
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)