SLW4526/45D
Pyrex® High temperature screwcap for Media-lab bottle
red, thread suits 45 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4526/45D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
PTFE liner
polyester cap
red
producent / nazwa handlowa
4526/45D
SciLabware
dopasowywanie
thread suits 45 mm
Opis ogólny
- Do użytku z butelkami z serii 1516, 1517, 1518, 1519 i 1520
- Idealny do zastosowań wymagających wysokich temperatur lub agresywnych chemikaliów
- Czerwona zakrętka z termoplastycznego poliestru z tarczą uszczelniającą z PTFE w kolorze naturalnym
- Wytrzymuje sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
- Tarcza uszczelniająca z PTFE odporna na działanie chemikaliów
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)