BAF185120000
SP Bel-Art® Scintillation Vial Rack
to hold, holds 24 x 25-30mm Vials
Synonim(y):
autoclavable polypropylene
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold holds 24 x 25-30mm Vials
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18512-0000
wys. × dł. × szer.
3.75 in. (95 mm) × 11.75 in. (298 mm) × 5 in. (127 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
Cechy i korzyści
- This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
- Corrosion-resistant, autoclavable polypropylene
- Shelf height: 4.4cm (1³/₄")
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP