Kluczowe dokumenty
BAF188700000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 216 x 10-13mm Tubes
Synonim(y):
stojak polipropylenowy, uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Właściwości
to hold 216 x 10-13mm Tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18870-0000
H × L × width
3 in. (76 mm) × 13.5 in. (342 mm) × 9.0625 in. (230 mm)
wys. platformy
2.25 in. (57 mm)
Opis ogólny
Te polipropylenowe stojaki zapewniają praktyczną metodę pipetowania i przechowywania dużej liczby próbek.
Cechy i korzyści
  • Łatwe śledzenie ostatniej napełnionej probówki poprzez użycie naprzemiennych rzędów i obracanie probówek
  • Przydatny w laboratoriach klinicznych do przechowywania próbek
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)