BAF189700002
Bel-Art® Tissue Culture Flask Rack
Holds 5 x 260 mL flasks, polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 5 x 260 mL flasks
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18970-0002
dł. dołka
75 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wytrzymały biały polipropylen jest odporny na chemikalia i korozję oraz autoklawowalny parowo w temperaturze 121°C (250°F).
Stojaki do utrzymywania kolb o powierzchni 25 cm² lub 75 cm² (50-75 ml lub 250-260 ml) lub kolb o podobnej wielkości w pozycji pionowej podczas przetwarzania kultur tkankowych.
Stojaki do utrzymywania kolb o powierzchni 25 cm² lub 75 cm² (50-75 ml lub 250-260 ml) lub kolb o podobnej wielkości w pozycji pionowej podczas przetwarzania kultur tkankowych.
- Zapobiega "efektowi domina" przewracających się kolb.
- Pomaga uporządkować kolby podczas zbierania lub wymiany pożywki, płukania monowarstwy komórek, trypsynizacji i wysiewu komórek.
- Uchwyty na każdym końcu ułatwiają przenoszenie i transport kolb do inkubatora
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF189700002-1EA | 4061832259093 |