HS120091
Stojak na pojemniki na mocz z powlekanego drutu
to hold, 24 x 58 mm containers, blue high-density polyethylene coating
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
blue high-density polyethylene coating
Właściwości
to hold 24 x 58 mm containers
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120091
dł. × szer. × wys.
393.7 mm × 261.6 mm × 50.8 mm
Opis ogólny
Stojak z drutu powlekanego HDPE jest wytrzymały podczas transportu lub przenoszenia próbek. Jest odporny chemicznie i nadaje się do stożkowych, okrągłych lub płaskich lub plastikowych probówek i butelek.
Cechy i korzyści
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
- Pasuje do butelek 55-58 mm, pojemników na mocz
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Siatkowe wsparcie dna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)