HS120088
Coated Wire Tube Rack
to hold, 20 x 33 mm tubes, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
blue
high-density polyethylene coating
Właściwości
to hold 20 x 33 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120088
dł. × szer. × wys.
355.6 mm × 188 mm × 61 mm
Opis ogólny
Stojak z drutu powlekanego HDPE jest wytrzymały podczas transportu lub przenoszenia próbek. Jest odporny chemicznie i nadaje się do stożkowych, okrągłych lub płaskich lub plastikowych probówek i butelek.
Cechy i korzyści
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu zapewniają bezpieczeństwo probówek
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Siatkowe wsparcie dna
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
- Autoklawowalny wspornik dolny z siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)