HS27551A
OneRack® Test Tube Rack
Full, polypropylene, size 72 wells, well diam. 13 mm, white
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 72 x 13 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27551A
dł. × szer. × wys.
10.4 × 20.2 × 5.9 cm
rozmiar
72 wells
dołek śr.
13 mm
kolor
white
Opis ogólny
Stojak na probówki OneRack jest wytrzymały i wysoce odporny na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i wysoką temperaturę. Te wytrzymałe stojaki są formowane w jednym, ciągłym elemencie. Nie jest wymagany montaż ani odłączane elementy.
Cechy i korzyści
- formowane współrzędne dla orientacji rurki
- stabilna konstrukcja do użytku w łaźniach wodnych
- płaski obszar etykietowania dla łatwiejszej identyfikacji
- dostępne w rozmiarach half i full rack
- POM wzmocniony włóknem szklanym oferuje najwyższą odporność chemiczną i cieplną (-40 do 140C)
- Polipropylen zapewnia dobrą odporność chemiczną i cieplną (od 0 do 110C)
Informacje prawne
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)