Kluczowe dokumenty
Z742571
Optional tube adapter for PlateFuge Microcentrifuge
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Właściwości
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2000-A02
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with PlateFuge Microcentrifuge
Opis ogólny
PlateFuge Microplate Tube Adapter
This adapater allows for the use of 96 x 0.2ml microtubes or 8 and 12 position PCR strips for the C2000 Microplate Centrifuge.
Informacje prawne
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)