BAF188710000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 120 x 13-16mm Tubes
Synonim(y):
polypropylene rack, tube holder
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 120 x 13-16mm Tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18871-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
rozmiar platformy
2.8125 in. (71 mm)
Opis ogólny
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
Cechy i korzyści
- Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
- Useful in clinical labs for storage of samples
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)