Merck
BAF187450011
Bel-Art® Switch-Grid® Test Tube Rack
Holds 60 x 13-16 mm tubes, blue grid
Synonim(y):
uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
blue grid
polyoxymethylene
Właściwości
autoclavable
Holds 60 x 13-16 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18745-0011
dł. × szer. × wys.
31.8 cm × 11.1 cm × 6.7 cm
Opis ogólny
1 RAMA STOJAKOWA, 25 MOŻLIWYCH KOMBINACJI ROZMIARÓW RUR
Ten innowacyjny stojak z dzieloną ramą mieści do dwóch różnych rozmiarów rur w tym samym stojaku i pozwala użytkownikom szybko przełączać siatki, aby pomieścić inne rozmiary w razie potrzeby. Każda rama stojaka zawiera zestaw siatek w jednym rozmiarze. W razie potrzeby można dokupić zestawy siatek w innych rozmiarach.
Cechy i korzyści
Bardziej kompaktowy i tańszy niż zakup wielu stojaków
Kolorowe wkładki siatki odpowiadają konkretnemu rozmiarowi probówki o średnicy od 10 mm do 30 mm
Trzypoziomowy stojak utrzymuje probówki bezpiecznie na miejscu
Gumowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się stojaków na blacie, zapewniają bezpieczne układanie w stosy podczas przechowywania
Odporna na chemikalia rama stojaka i siatki z tworzywa polioksymetylenowego mogą być czyszczone łagodnym detergentem, etanolem lub alkoholem izopropylowym; autoklawowane w temperaturze 121°C (250°F).
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Switch-Grid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)