Kluczowe dokumenty
BAF389930003
SP 8949 544 Stojak stożkowy Imhoff
to hold, holds 3 cones
Synonim(y):
Uchwyt stożka Imhoffa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Właściwości
to hold holds 3 cones
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F38993-0003
H × L × width
16 in. (406 mm) × 17.5 in. (445 mm) × 6.75 in. (171 mm)
Opis ogólny
Te stożki Imhoffa, przeznaczone do pomiaru piasku i innych osiadłych substancji w wodzie i ściekach, są formowane z przezroczystego, nietłukącego się styrenu akrylonitrylu. Użyj stojaka na stożki 544, aby podeprzeć trzy lub cztery stożki Imhoffa w jednym rzędzie w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu.
Cechy i korzyści
  • Stożki mają ciągłą podziałkę do 1000 ml i są idealne do testów, w których występuje duża ilość osadu.
  • Szczelna zatyczka z polietylenu umożliwia łatwe pobieranie osadu do analizy grawimetrycznej i upraszcza czyszczenie.
  • Stożki wyskalowane w następujących podziałkach: 0-2 ml w 0,1 ml, 2-10 ml w 0,5 ml, 10-40 ml w 1 ml, 40-100 ml w 2 ml i 100-1000 ml w 50 ml.
  • Lekkie stojaki 544 utrzymują końcówki stożkowe z dala od blatu, ułatwiając ich przeglądanie i umożliwiając usunięcie zatyczki w razie potrzeby.
  • Stojaki z drucianą ramą mają szeroką podstawę zapewniającą stabilność; powłoka epoksydowa zapewnia trwałość i łatwe czyszczenie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)