Z646210
Jerricans
capacity 5 L
Synonim(y):
jerry can, jerrycan, kanistry
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H109350000
szer. × śr.
21.5 cm × 13 cm
pojemność
5 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości pojemniki Jerrican mają wbudowaną wylewkę z oddzielną nasadką odpowietrzającą, która umożliwia płynne nalewanie i odpowietrzanie w razie potrzeby. Wylewka chowa się w kołnierzu, aby zaoszczędzić miejsce na półce podczas transportu lub przechowywania. Duży, wyprofilowany górny uchwyt i rączka na spodzie zapewniają kontrolę podczas nalewania. Dodatkowo, szeroka podstawa zapewnia stabilność. Ciężkie panele boczne we wszystkich modelach zawierają duży, gładki, formowany obszar do wyraźnego etykietowania i dodatkowych informacji. Zlewki są wyskalowane w galonach i litrach i mają dodatkową przestrzeń na rozszerzenie zawartości.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z646210-1EA | 4061832266022 |