BAF118590010
SP Bel-Art® jerrican with spigot
capacity 5 L (1.25 gal), high-density polyethylene
Synonim(y):
jerrycan, przenośny dozownik
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11859-0010
pojemność
5 L (1.25 gal)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zajmujące niewiele miejsca pojemniki jerrican są wyposażone w płynnie obracający się króciec, który otwiera się i zamyka po wykonaniu pół obrotu, ułatwiając wygodne dozowanie z pozycji stacjonarnej. Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości, mają unikalną wylewkę o długości 20 cm (8") z wbudowanym odpowietrznikiem. Dzbanek o pojemności 5 galonów ma wylewkę o średnicy wewnętrznej 2,5 cm (1"); inne rozmiary mają wylewki o średnicy wewnętrznej 1,9 cm (¾").
Cechy i korzyści
- Doskonały do dozowania bez przemieszczania się
- Wylewka chowa się w gwintowanym kołnierzu, aby zaoszczędzić miejsce
- Kołnierz jest uszczelniony szczelną zakrętką
- Dodatkowy uchwyt na spodzie zapewnia kontrolę podczas nalewania
- Dodatkowa przestrzeń dla rozszerzenia zawartości
- Podziałka w galonach i litrach amerykańskich
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)