Kluczowe dokumenty
Z176974
Scienceware® serum-vial support
Holds 40 x 13-16 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 40 x 13-16 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18513-1640
dł. × szer. × wys.
10 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Opis ogólny
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)