Kluczowe dokumenty
SLW1519/16
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1519/16
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round amber glass bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1519/16
Wysokość
330 mm
średnica obudowy
181 mm
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
  • Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego z powłoką bursztynową
  • Absorbuje promieniowanie UV do 500 nm
  • Idealne do przechowywania materiałów wrażliwych na światło
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)