23235
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonim(y):
AMBER SCREW CAP BOTTLE ONLY 240ML PK12
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass bottle
Właściwości
closure type screw top bottle
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
61 mm × 143 mm
pojemność
240 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Opis ogólny
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)
Cell reports, 26(11), 2942-2954 (2019-03-14)
Lung alveolar type I cells (AT1) and alveolar type II cells (AT2) regulate the structural integrity and function of alveoli. AT1, covering ∼95% of the surface area, are responsible for gas exchange, whereas AT2 serve multiple functions, including alveolar repair