Kluczowe dokumenty
23233
Supelco
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonim(y):
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 60ML PK12
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass bottle
Właściwości
closure type screw top bottle
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
38 mm × 95 mm
pojemność
60 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)