Kluczowe dokumenty
23230-U
Supelco
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonim(y):
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 120ML PK12
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Właściwości
closure type screw top bottle
pre-assembled
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
49 mm × 114 mm
pojemność
120 mL
dopasowywanie
thread for 22-400
Opis ogólny
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)