23236
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap, 10 mL SPME vial with 22-400 thread, pkg of 144 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
black phenolic cap
Właściwości
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
opakowanie
pkg of 144 ea
Parametry
149 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 22-400
kompatybilność
10 mL SPME vial with 22-400 thread
Opis ogólny
Zakrętki są dostępne jako zakrętki z otworem do użytku z septą uszczelniającą. Fenolowe korki z otworami (fiolka SPME 10 ml z gwintem 22-400) mogą wytrzymać maksymalną temperaturę 149°C.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Jin Woo Lee et al.
PloS one, 10(6), e0129856-e0129856 (2015-06-16)
Osteoblast differentiation can be modulated by variations in order of nanoscale topography. Biopolymers embedded with carbon nanotubes can cause various orders of roughness at the nanoscale and can be used to investigate the dynamics of extracellular matrix interaction with cells.