Kluczowe dokumenty
Z231576
Duran® watch glasses
O.D. 40 mm
Synonim(y):
213212408
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
DURAN®
śr. zewn.
40 mm
Opis ogólny
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)