Key Documents
Z509248
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
concave
soda-lime glass
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.