Z282448
Spinpak® stir bar
size 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37157-0005
rozmiar
1/2 in. × 5/16 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The four best selling Spinbar® sizes in a convenient blister pack. Each pack contains octagonal magnetic Spinbars of one size.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinpak is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)