Kluczowe dokumenty
Z284254
Sigma-Aldrich
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1/2 in. × 3/8 in.
Synonim(y):
Stirbar, Stirring Bar, Szklana listwa mieszająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
cylindrical
round glass coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37101-0012
Długość
12.7 mm
Średnica
9.5 mm
rozmiar
1/2 in. × 3/8 in.
Opis ogólny
  • Mieszadła magnetyczne1625 Pyrex® są produkowane ze szkła borokrzemowego typu I.
  • Idealne do zastosowań wymagających wysokiej temperatury do 274°C (525°F).
  • Gładka powłoka szkła Pyrex®zapewnia łatwe czyszczenie i oferuje "zerową absorpcję", zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu krzyżowemu próbek.
  • Możliwość autoklawowania.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)