HS120549
Magnetic Stir Bar
L × diam. 25 mm × 8 mm
Synonim(y):
Magnes mieszający, Mieszadło magnetyczne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(with Pivot ring)
octagonal
round white PTFE stir bar(s)
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120549
dł. × śr.
25 mm × 8 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pręt magnetyczny jest wykonany z ALNICO, jednego z najsilniejszych dostępnych magnesów trwałych.
- Spiekany proces produkcyjny zmniejsza ryzyko odsprzęgania (wirowania), na które często cierpią słabsze pręty mieszające.
- Zamknięcie w PTFE chroni zarówno magnes, jak i mieszany materiał.
- Chemicznie obojętne i łatwe do czyszczenia
- Wytrzymują temperatury do 250 °C, dzięki czemu nadają się do stosowania zarówno z mieszadłami nieogrzewanymi, jak i ogrzewanymi
- Ośmiokątny kształt o niskim współczynniku tarcia z centralnym pierścieniem obrotowym pomaga wytworzyć silny wir mieszający, nawet w przypadku bardziej lepkich roztworów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120549-10EA | 4065265819282 |