Merck
Z118885
Spinbar® magnetic stirring flea assortment
pack of 12 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37186-0000
Opis ogólny
1 of each of blue, red and yellow: 8 × 1.5 mm, 5 × 2 mm, 7 × 2 mm, 10 × 3 mm.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)