Kluczowe dokumenty
Z283835
Spinbar® magnetic stirring fleas
white, diam. 3 mm, L 3 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
Właściwości
ALNICO V coated magnet
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37119-0003
Długość
3 mm
Średnica
3 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)