Kluczowe dokumenty
Z115398
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 24 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37185-0001
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3 of each size in red, yellow, and blue: 1/2 × 1/8 in., 1/2 × 5/16 in., 5/8 × 5/16 in., 7/8 × 5/16 in., 1 × 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2 × 5/16 in., 3 × 1/2 in.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115398-1KT | 4061832256412 |